Learn More
AGBL5/CCP5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15569-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16804804
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
AGBL5 has a function in the processing of cytosolic proteins such as alpha tubulin, which is known to be modified by the removal of a C terminal tyrosine. It is expressed in the brain. There are three named isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
AGBL5/CCP5
Polyclonal
Unconjugated
AGBL5
AGBL5, ATP/GTP binding protein like 5, CCP5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
60509
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8NDL9
AGBL5
AGBL5/CCP5 Fusion Protein Ag7889
150 μL