Learn More
AIM2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E12A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | AIM2 |
---|---|
Klon | 3E12A8 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16829185
|
Proteintech
66902-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16819185
|
Proteintech
66902-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The AIM2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AIM2. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The AIM2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
AIM2 | |
1000 μg/mL | |
Unconjugated | |
Human, Mouse, Rat, Rabbit | |
IgG1 |
3E12A8 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
9447 | |
Primary |