Learn More
Cole-Parmer™ Kompakte Membranpumpe mit Druckluftantrieb
Die kompakten Membranpumpen mit Druckluftantrieb sind eine kompakte und wirtschaftliche Lösung zum Pumpen aggressiver oder empfindlicher Flüssigkeiten. Ideal für OEM-Anwendungen oder Endanwender.
Marke:  Cole-Parmer™ 07032-02
Artikelnummer. 11749689
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Pumpen Sie mithilfe einer einzelnen Membran mit Druckluftantrieb bis zu 3 l/min
  • Pumpen mit einer Nennleistung von 15 psi bieten die gleiche Durchflussrate, aber einen niedrigeren Förderdruck
  • Die einfache Bedienung gewährleistet eine lange Lebensdauer
  • Wählen Sie die 80 bis 100 psi-Pumpen für hohen Einlass- und Auslassdruck
Spezifikation
Spezifikation
13,34 x 7,94 x 5,56 cm (5,25 x 3,125 x 2,19 in.)
Kompakte Membranpumpe mit Druckluftantrieb, 0,8 gal./min/SS/Viton/SS, 80 bis 100 psi
Edelstahl 316, PFA, Viton™, PTFE
0,8 gal./min, 3 l/min, 48 gal./min, 181,7 l/min