Learn More
Al-23 Isolierschlauch, beide Enden offen (dünne Wand), Außendurchmesser: 2.5 mm Innendurchmesser: 1.3 mm, Thermo Scientific™
23.11 € - 51.34 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Insulating Tube |
---|---|
Namenshinweis | Both ends open (Thin Wall) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11313897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031490.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11383887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031490.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11323897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031490.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11303897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031490.DW |
300 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Insulating Tube | |
Both ends open (Thin Wall) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen