Learn More
Al-23 Massiver Stab, rund, Durchmesser: 2 mm, Thermo Scientific™
22.30 € - 44.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Solid Rod |
---|---|
Form | Massive Rundstange |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11363058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032926.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11353058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032926.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11333058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032926.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11343058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032926.DW |
300 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Solid Rod | |
Massive Rundstange |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen