Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen (dünne Wände), Außendurchmesser: 20 mm Innendurchmesser: 19 mm, Thermo Scientific™
63.89 € - 148.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Tube
Namenshinweis Both ends open (Thin walls)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11358267
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031712.DM
100 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11348267
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031712.DR
200 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11328267
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031712.DW
300 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-23 Tube
Both ends open (Thin walls)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen