Learn More
Alamethicin, Thermo Scientific Chemicals
Ein kanalbildender Ionophor, der Membranenzyme aktiviert
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63829.#0
540.02 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Artikelnummer. 15455989
  • 543.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Alamethicin is used as a channel-forming ionophore that activates membrane enzymes, membrane channel-forming peptide. It is a 20-amino acid channel-forming peptide antibiotic that can function as a monovalent cation ionophore. Alamethicin has been used to develop methods for the routine assessment of potential new drug candidates to elicit their pharmacokinetic drug interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alamethicin wird als kanalbildendes Ionophor verwendet, das Membranenzyme und membrankanalbildende Peptide aktiviert. Es ist ein 20-Aminosäure-Kanal-bildendes Peptid-Antibiotikum, das als einwertiges Kationenionophor wirken kann. Alamethicin wurde zur Entwicklung von Methoden zur routinemäßigen Beurteilung potenzieller neuer Wirkstoffkandidaten eingesetzt, um deren pharmakokinetische Arzneimittelwechselwirkungen zu ermitteln.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Ethanol.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
59588-86-2
1964.341
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
53229968
C92H150N22O25
MFCD00151517
U-22324
CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C
Spezifikation
Alamethicin
Pulver
267°C to 270°C
5 mg
MFCD00151517
U-22324
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
1964.341
1964.4
Alamethicin
59588-86-2
Weiß
C92H150N22O25
UN3462
Soluble in DMSO and ethanol.
CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C
53229968
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation