Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alcianblau 8GX, zertifiziert
CAS: 33864-99-2 | C56H68Cl4CuN16S4 | 1298.86 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 400460250
473.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
33864-99-2 | |
1298.86 | |
XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J | |
17749099 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C |
C56H68Cl4CuN16S4 | |
MFCD00010720 | |
Ingrain Blue 1 | |
(9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride |
Spezifikation
Alcian Blue 8GX | |
33864-99-2 | |
C56H68Cl4CuN16S4 | |
15, 212 | |
Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, cellosolve, ethylene glycol, practically insoluble in xylene | |
Echt | |
(9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride | |
17749099 | |
Glasflasche | |
25 g |
148,0 °C | |
50% min. | |
MFCD00010720 | |
Ingrain Blue 1 | |
XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C | |
1298.86 | |
1298.88 | |
Violett | |
Kristallpulver |