Learn More
Thermo Scientific Chemicals PTFE-Blätter
Hohe chemische und elektrische Beständigkeit
Marke: Thermo Scientific Chemicals 045151.HB
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Großer Bereich von Arbeitstemperaturen mit Obergrenze von 290 °C
- Bleibt bei Erhitzung über den theoretischen Schmelzpunkt von 327 °C fest
- Schmilzt oder verformt sich nicht, wenn es zur Überhitzung bis 400 °C kommt
- Antihaftbeschichtung mit lichtundurchlässiger Klarheit
Spezifikation
PTFE | |
0,81 mm | |
Filterblatt |