Learn More
Ansell AlphaTec™ 04-005 Certified Heavy Duty PVC Chemical Protection Gloves - Extended Cuff
Schwerer PVC-Handschuh mit komfortablem Innenfutter
Marke: Ansell 04005110
128.73 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nitril- und PVC-Mischung bieten chemischen Schutz gegen 6 Chemikalien, zertifiziert (JKLMPT) nach 18 EN ISO 374:2016
- Weitere 5 Chemikalien (AFNOS) haben in einem akkreditierten Labor eine Permeationsstufe 2 oder höher erreicht.
- Das spezielle Schaumdesign bietet Ölbeständigkeit und verbessert die Grifffähigkeit in nassen oder öligen Umgebungen.
- Nahtloses 13-Gauge-Baumwolldesign erhöht Komfort und Schutz.
- Entspricht den FDA- und EU-Lebensmittelvorschriften
Spezifikation
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Blau | |
Nitril-/PVC-Mischung | |
11 | |
Typ A | |
Ja | |
Baumwolle | |
04-005 | |
380 mm |
Industrial | |
No | |
Chemical-resistant Gloves | |
4131A | |
JKLMPT | |
Stulpe | |
Öl und verschiedene Chemikalien | |
15 in. |