Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched Coveralls, Model 111, White
Provides comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.
Marke:  Ansell WH15S-00111-10
4.41 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18070150
  • 7.65 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
    • Specialized protection: The AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Model 111 delivers light chemical resistance, guards against asbestos and filters 99.9% of particles over 3 microns in size, as well as brick and cement dust, light aerosols and mists
    • Heightened breathability: This asbestos protection suit's air and water vapor permeability also reduces wearers' exposure to heat stress
    • Enhanced fit and features: Wearer comfort is augmented by this protective body suit's optimal fit, while a three-piece hood offers additional protective coverage, finger loops offer a secure hold and red stitching ensures easy identification
    • Certified antistatic capabilities: The AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Model 111 is tested against EN 1149-5 antistatic standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
Unisex
White
Elastisch
Fingerschlaufen
3-teilig, elastisch
Genäht
Antistatisch
Yes
6X-Large
Antistatisches SMS
Reusable
Elastisch
Hooded
2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Unsteril
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣EN 13034:2005 + A1:2009∣CE-Nummer∣EN 1073-2:2002∣EN 1149-5:2018∣EN ISO 13688:2013
Auspacken von Schüttgütern, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Oberflächenprüfung, Markieren und Ausbessern, Montage und Prüfung von Komponenten, Anstrich- oder Reinigungswerkzeuge oder Roboter, Support und Wartung von Produktionsfließbändern