Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-510 Food-Safe 11 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Höhere Griffsicherheit, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
Marke: Ansell 37510090
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wiederverwendbare Nitrilhandschuhe, die speziell für die Lebensmittelverarbeitung und den Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt wurden
- Das leistungsstarke Nitril sorgt selbst bei niedrigen Temperaturen für Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Die strukturierten Handflächen mit Rautenmuster verbessern die Griffsicherheit bei nassen und fettigen Bedingungen
- Die Handschuhe sind latexfrei und schließen dadurch allergische Reaktionen des Typs I aus
Spezifikation
ANSI 4 | |
Blau | |
Spezifisch | |
Nitril | |
11 mil | |
2001A | |
JKL | |
37-510 |
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform | |
Nein | |
Ja | |
9 | |
0,28 mm | |
Ja | |
Ja |