Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-124 Interlock Cotton Lined Nitrile Gloves
Cotton lined, reinforced nitrile gloves provide heavy-duty mechanical and chemical protection for wide variety of work environments.
129.00 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN ISO 374
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrial
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12600892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
39124090
9
129.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Liquid and chemical protection
  • Offers optimum comfort for use with long-lasting tasks
  • Enhanced dexterity for high levels of wet and dry grip
Applications:
  • Adjusting panels parts components
  • Applying finish to materials, products
  • Assembly and disassembly of equipment
  • Equipment repair, maintenance
  • Handling materials with sharp or rough edges
  • Oil, fluids and filter change
  • Production line support and maintenance
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 4
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN ISO 374
Industrial
ANSI A1
1.34 mm
Nitril
1.34 mm
0.0528 in.
EN 388:4111B, EN 388:4111
Type B
Bakterien, nur Pilze
Stulpe
Interlock-Strick/Baumwolle
AlphaTech™ 39-124
35 cm
FDA 21 CFR 177.2600
Nein
Grün
0.0528 in.
Ja
0.0528 in.
Chemical-resistant Gloves
1.34 mm
Nein
JKT
Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Ölraffinerie und Petrochemie, Reinigung und Entfettung, Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Flüssigkeiten, PVC-Zementen oder stehendem Wasser, Hausmeisterdienste und Instandhaltungsarbeiten
Rau
Gefüttert
14 in.