Learn More
Ansell™ AccuTech™ Latexhandschuhe aus Naturgummi der Serie 55-101
Effektiver Schutz in physisch anspruchsvollen Umgebungen. Die Ansell Edmont™ Alphatec™ Naturgummihandschuhe der Serie 55-101 bieten Schutz vor Rissen und Abreibung, Schnitten und Stichen.
Marke: Ansell™ 55101090
106.51 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Sehr widerstandsfähig gegen die meisten Säuren, Laugen, Alkohole, Aldehyde und Ketone
- Die Dicke erhöht die Haltbarkeit sowie die chemische und physikalische Beständigkeit
- Durchscheinend und ungefüttert für eine effektive Reinigung
Anwendungen:
- Biotechnologie
- Mischung von Flüssigkeiten
- Chemische und medizinische Forschung
- Handhabung von Chemikalien
- Chemische Industrie
- Mischung/Handhabung/Übertragung/Gießen/Vermengung von Chemikalien
- Pharmazeutika
- Produkthandhabung - chemisch/biologisch
- Produktschutzanwendungen
Spezifikation
EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2003 | |
Glatt | |
Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten | |
0,76 mm | |
10 Paar in schwarzen, versiegelten Beuteln pro Versandkarton | |
55-101 |
Naturfarben | |
Naturkautschuklatex | |
9 | |
Rollrand/gerollt | |
150 mm | |
700 mm |