Learn More
Ansell™ Alphatec™ Neopren-Immersionshandschuhe der Serie 55-305
Effektiver Schutz vor Chemikalien bei mittlerer Beanspruchung. Die Ansell Edmont™ Alphatec™ Neopren-Immersionshandschuhe der Serie 55-305 bieten chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmiermittel und Kohlenwasserstoffe.
Marke:  Ansell™ 55305090
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15692934
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Starker physischer Schutz vor Abrieb und guter Schutz vor Schnittverletzungen
  • Die mittlere Dicke erhöht die Fingerfertigkeit für eine bessere Handhabung von Objekten
  • Gegen Typ-I-Allergien
  • Ungefüttert, für eine effektive Reinigung
Anwendungen:
  • Biotechnologie
  • Mischung von Flüssigkeiten
  • Chemische und medizinische Forschung
  • Handhabung von Chemikalien
  • Chemische Industrie
  • Mischung/Handhabung/Übertragung/Gießen/Vermengung von Chemikalien
  • Pharmazeutika
  • Produkthandhabung - chemisch/biologisch
  • Produktschutzanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2004
Glatt
Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
0.51 mm
10 Paar in schwarzen, versiegelten Beuteln pro Versandkarton
Typ-I-Allergien
813 mm
Schwarz
Neopren
9
Stulpe
250 mm
55-305