Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 57-430 aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Für eine optimale Kontrolle beim Umgang mit öligen oder nassen Gegenständen.
Marke: Ansell™ 58430100
77.24 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Baumwollflocken gefütterte Nitrilhülle
- Sitzt wie eine kuschelige, zweite Haut auf der Handfläche
- Mit 10 mil-Hülle zum Schutz vor Basen, Ölen, Kraftstoffen, Lösungsmitteln und Fetten
- Nitrilbeschichtung zum Schutz vor Kratzern, Einstichen und Abrieb
- Aufgefaltetes Bündchen mit Rinnen zur Vermeidung von Abtropfungen vom Unterarm
Spezifikation
ANSI 5 | |
EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN 1149 | |
Green, Anthracite | |
Nitril | |
EN 388:3001X, EN 388:3001 | |
JKLOPT | |
ANSELL GRIP™ Technologie | |
12,5 in. |
21 CFR 170-199 | |
No | |
Ja | |
57-430, 58-430_10 | |
Typ A | |
Bakterien, nur Pilze | |
Lined | |
32 cm |