Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
Erhöhte Fingerbeweglichkeit mit einem leichten Chemikalienschutz und integrierter ANSELL GRIP Technology™.
Marke: Ansell™ 58128090
94.03 EUR gültig bis 2025-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24133" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der neue AlphaTec™ 58-128 Handschuh bietet dank seiner einzigartigen Formulierung mit ‘Thin Nitrile-Technologie’ erstklassige Leistung und optimale Flexibilität für uneingeschränkte, natürliche Bewegungsfreiheit.
- Die dünne Nitrilbarriere bietet überlegenen Handschutz gegen reizende Flüssigkeiten und die Ansell Grip-Technologie™ ermöglicht eine präzisere Handhabung von kleinen öligen oder nassen Teilen.
- Das Design kombiniert ein Futter aus flexiblem, offen gewebtem Strickmaterial mit einer elastischen Nitrilbeschichtung für bessere Beweglichkeit, ein besseres Tastgefühl und mehr Tragekomfort
Spezifikation
ANSI 2 | |
EN ISO 374-1:2016/Typ A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A | |
Kategorie III | |
Nitril | |
Verbesserte Beweglichkeit durch Chemikalienschutz für leichte Belastungen und ANSELL GRIP-Technologie™ | |
Nitril | |
1,5 | |
Sandpatch | |
0.6 mm | |
Spezifisch | |
Nitrile | |
0.58 mm | |
Chemical and Liquid Protection Gloves | |
Unsteril | |
0,175 mm | |
No | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten | |
Gerade | |
Nylon | |
Polybeutel/Karton | |
JKOPST | |
320 mm x 122 mm | |
122 mm |
Nitril | |
No | |
Verbindung | |
Index | |
Industrial | |
Grau, Grün | |
Nein | |
0.024 in. | |
Industrieausführung | |
Ja | |
0.022 in. | |
Puderfrei | |
9 | |
58-128 | |
0.175 mm | |
Type A | |
Ganzer Finger | |
grün | |
Ansell Grip Technology | |
Verbindung | |
12 Paar/Beutel, 144 Paar/Karton | |
AlphaTec™ Serie | |
320 mm | |
28 g |