Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
GREENER_CHOICE
Erhöhte Fingerbeweglichkeit mit einem leichten Chemikalienschutz und integrierter ANSELL GRIP Technology™.
Marke:  Ansell™ 58128110
94.03 EUR gültig bis 2025-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24133" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15876942
  • 136.00 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Beschreibung
  • Der neue AlphaTec™ 58-128 Handschuh bietet dank seiner einzigartigen Formulierung mit ‘Thin Nitrile-Technologie’ erstklassige Leistung und optimale Flexibilität für uneingeschränkte, natürliche Bewegungsfreiheit.
  • Die dünne Nitrilbarriere bietet überlegenen Handschutz gegen reizende Flüssigkeiten und die Ansell Grip-Technologie™ ermöglicht eine präzisere Handhabung von kleinen öligen oder nassen Teilen.
  • Das Design kombiniert ein Futter aus flexiblem, offen gewebtem Strickmaterial mit einer elastischen Nitrilbeschichtung für bessere Beweglichkeit, ein besseres Tastgefühl und mehr Tragekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 2
EN ISO 374-1:2016/Typ A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A
Kategorie III
Nitril
Verbesserte Beweglichkeit durch Chemikalienschutz für leichte Belastungen und ANSELL GRIP-Technologie™
Nitril
1,5
Sandpatch
0.6 mm
Spezifisch
Nitrile
0.58 mm
Chemical and Liquid Protection Gloves
Unsteril
0,175 mm
No
Bacteria, Fungi only
Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Gerade
Nylon
Polybeutel/Karton
JKOPST
328 mm x 140 mm
140 mm
Nitril
No
Verbindung
Index
Industrial
Grau, Grün
Nein
0.024 in.
Industrieausführung
Ja
0.022 in.
Puderfrei
11
58-128
0.175 mm
Type A
Ganzer Finger
grün
Ansell Grip Technology
Verbindung
12 Paar/Beutel, 144 Paar/Karton
AlphaTec™ Serie
328 mm
31 g