Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator-Handschuhe
Hochwertige Werkstoffe gemäß FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe sind für erhöhten Komfort und Schutz in kritischen Bereichen konzipiert.
Marke:  Ansell™ 85504110
934.53 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15566234
  • 1350.00 € / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Beschreibung
Isolatorhandschuhe aus mittelschwerem aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), hergestellt aus hochwertigem, von der FDA zugelassenem Material, welches die Anzahl der notwendigen Handschuhwechsel reduziert
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhboxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Yes
Isolator, RABS Gloves
130 °C
0,4 mm
Smooth
300 mm
85-504
Ambidextrous
EPDM (Dien-Ethylen-Propylen-Kautschuk)
11
0.016 in.
Pharmazie, Elektronik
Case
Wasserstoffperoxidlösungen und gängige Desinfektionsmittel
800 mm