Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator-Handschuhe
Hochwertige Werkstoffe gemäß FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe eignen sich optimal, wenn erhöhter Komfort und Schutz in kritischen Bereichen erforderlich sind.
Marke: Ansell™ 85503095
1027.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schwere Gummihandschuhe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) für Handschuhkästen, hergestellt aus hochwertigem, von der FDA zugelassenem Material, welches die Anzahl der notwendigen Handschuhwechsel reduziert- Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
- Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
- Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
- Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
- Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
- Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
- Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
- Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
- Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
Spezifikation
Schwarz | |
Yes | |
Isolator, RABS Gloves | |
130 °C | |
0,6 mm | |
Smooth | |
250 mm | |
85-503 |
Ambidextrous | |
EPDM (Dien-Ethylen-Propylen-Kautschuk) | |
9.5 | |
0.024 in. | |
Pharmazie, Elektronik | |
Case | |
Wasserstoffperoxidlösungen und gängige Desinfektionsmittel | |
800 mm |