Learn More
MP Biomedicals™ Alsaver's Lösung, 500 ml
Wird routinemäßig als Antikoagulans/Blutkonservierungsmittel verwendet, das die Lagerung von Vollblut bei Kühlschranktemperaturen für ca.10 Wochen ermöglicht.
Marke: MP Biomedicals™ 092801154
88.83 EUR gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24128" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Transparent, farblos | |
Natriumchlorid [NaCl] 4200 mg/l, Zitronensäure 550 mg/l, Dextrose 20500 mg/l, Natriumcitrat [2H2O] 8000 mg/l | |
500 ml | |
4 °C | |
Zur Verwendung als Antikoagulant/Blut-Konservierungsmittel |
1 X | |
5.9 bis 6.3 | |
Steril | |
Lösung | |
Alsever's Lösung |