Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie CEL 300 UV254
Marke:  Macherey-Nagel™ 818156
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10338651
  • 170.00 € / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
25er-Packung
UV254
15.000 cm2/g
Aluminiumblech
Trennungschromatographie polarer Substanzen wie Aminosäuren, Carbonsäure oder Kohlenhydrate
20 x 20 cm