Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, sublimiert, ≥98% , Honeywell Fluka™
Catalog No. 15671000 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
6 x 1 kg
Wasserfrei, sublimiert, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Chloride
Physikalische Form Anhydrous, Sublimed
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel AlCl3
UN-Nummer 1726
Formelmasse 133.34g/mol
Reinheit (%) ≥98%
Dampfdruck 1mmHg (100°C)