Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, sublimiert, ≥98% , Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
6 x 1 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum Chloride |
Physikalische Form | Anhydrous, Sublimed |
Menge | 500 g |
Strukturformel | AlCl3 |
UN-Nummer | 1726 |
Formelmasse | 133.34g/mol |
Reinheit (%) | ≥98% |
Dampfdruck | 1mmHg (100°C) |