Learn More
Aluminiumfolie, 0.2 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum foil |
Namenshinweis | 0.2mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Menge | 100 x 100 mm |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈5.4g/100x100mm |
Form | Folie |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Reinheit (%) | 99.9995% |
Güte | Puratronic™ |