Learn More
Aalborg™ GASMISCHER ALU 2 MESSROHRE
Mischung von zwei oder drei Gasen in homogenen unendlich variablen Konzentrationen direkt am Endnutzungspunkt. Das Aalborg™ Gas Proportioner Meter macht teure, maßgeschneiderte Mischgasmischungen überflüssig.
Marke: Aalborg™ G21A2-BA0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Mischen von zwei oder drei Gasen mit Gaszuteilern macht Folgendes überflüssig:
- Bestellung von festen Gasgemischen
- Kontamination durch wiederverwendbare Gasflaschen
- Potenziell ungenaue Gemische von Gaslieferanten
- Gerippte oder geriffelte Messröhrchen ermöglichen stabile und genaue Messwerte
- Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
- Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
- Einfacher Platteneinbau
Spezifikation
Gasmischer für 150 mm-Röhrchen | |
13,8 bar | |
121 °C |
± 5 % | |
1/8 Zoll NPT (F) |