Learn More
Aluminiumstab, Legierung 6061, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
26.83 € - 34.90 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum rod, Alloy 6061 |
---|---|
Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
MDL-Nummer | MFCD00214039 |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.85g/cm |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Aluminum rod, Alloy 6061 | |
MFCD00214039 | |
≈0.85g/cm |
6.35mm (0.25 in.) dia. | |
Geruchsneutral | |
Stange |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen