Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston Round Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
Für Langzeitlagerung und zusätzlichen Schutz für UV-empfindliche Inhalte. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Rundflaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind.
Marke: Fisherbrand™ 02911899
Beschreibung
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
- Boston round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Glass offers minimal chemical interference with contents
- Amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
Black Phenolic PolyCone Lined Caps
- Form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier
- Liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
- Ideal for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
Spezifikation
960 ml | |
Amber | |
30/Packung | |
PolyCone | |
Yes | |
Boston Round | |
Runde Boston-Flasche | |
Polyethylen | |
33-400 mm | |
Schraubkappe |
32 oz. | |
Glass | |
Black | |
33-400 | |
Eng | |
209 mm (With Closure); 206 mm (Without Closure) | |
8.22 in. (With Closure); 8.11 in. (Without Closure) | |
Phenolharz | |
94 mm | |
Yes |