Learn More
Azpack™ Winchester Flaschen aus Braunglas mit schmalem Hals und schwarzen PolyCone Kappen
Hergestellt aus Kalknatronglas. Azpack™ Winchester Flaschen aus braunem Glas mit schmalem Hals und schwarzen PolyCone Kappen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten.
Marke: Azpack™ 12377118
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Braunes Kalknatronglas
- Umfasst eine schwarze Polyethylen-Konus-Kappe
Spezifikation
1000 ml | |
Kalknatronglas | |
98 mm | |
Ja | |
242,6 mm | |
Harnstoff | |
Schraubkappe |
Bernsteinfarbig | |
10/Pckg. | |
Schwarz | |
Eng | |
Polyethylen-Konus | |
31/R6 |