Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit weißen Polypropylen-Kappen ohne Einlagen
Diese Flaschen sind für die allgemeine Aufbewahrung vorgesehen. Die Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Braunglas mit weißen Polypropylen-Kappen ohne Einlagen verfügen über passende weiße Kappen, die ideal zum Beschriften sind.
Marke:  Azpack™ 12307158
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12307158
  • 36.55 € / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Flasche aus Kalknatronglas
  • Weiter Hals
  • Mit aufgesetztem, weißem Verschluss aus Polypropylen ohne Einlage
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
Kalknatronglas
Weiß
Weit
Polypropylen
33 mm
Bernsteinfarbig
40/Packung
Ja
55 mm
28/R3
Verschluss ohne Einlage