Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts
Marke: Fisherbrand™ FB02911852A
Beschreibung
- Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
- Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
- Klassische Form von Vitaminflaschen, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
- Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
- Die Kappen bieten eine gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit und können nach der Formung wieder geschmolzen werden
- Die Kappeneinlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
6 ml | |
Bernsteinfarben | |
10 mm | |
Glas (Typ 3) | |
Weiß | |
Ja | |
44 mm | |
Zellstoff/Vinyl | |
20 bis 400 mm |
0,2 oz. | |
18 mm | |
47 mm | |
720 | |
20 – 400 | |
Weit | |
Weithals Packerflasche | |
Polypropylen | |
24 mm |