Learn More
Invitrogen™ Ambion™ Magna-Sep™ Magnetic Particle Separator
Designed for fast samples
Marke:  Invitrogen™ K158501
Artikelnummer. 10083652
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • The Magna-Sep Magnetic Particle Separator is available in three formats: for use with 1.5mL tubes, a six-tube format for use with pipettors, and a 96-well format for use with 12-channel pipettors
DNA & RNA Purification & Analysis, Gene Expression Analysis & Genotyping, Microarray Analysis, RNA Extraction, RNA Isolation for Expression Microarrays, Transcriptome RNA Isolation, mRNA Isolation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Each