Learn More
Amiodaron-Hydrochlorid, Thermo Scientific™™
Catalog No. p-7077704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 19774-82-4
Summenformel C25H29I2NO3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 681.77
InChI-Schlüssel ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
PubChem CID 441325
IUPAC-Name (2-Butyl-1-Benzofuran-3-yl)-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]-3,5-Diiodophenyl]methanon;hydrochlorid
SMILES CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amiodarone hydrochloride
Schmelzpunkt 156.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 681.77
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amiodarone hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Butyl-3-benzofuryl4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride