Learn More
Ammoniumchlorid, AR-zertifiziert zur Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Catalog No. p-7072812 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
H4ClN, CAS-Nummer 12125-02-9, 5 kg, weiß, 53,49 g/mol, 340 °C, 11420, Kunststofffass, massiv, 1,3 mbar 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
SMILES N.Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 340°C
Farbe Weiß
pH 5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 53.49g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 1.3mbar 160
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.