Learn More
Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10584274 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
CAS: 7783-83-7 | H4FeNO8S2·12H2O | 482.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-83-7
Summenformel H4FeNO8S2·12H2O
Molekulargewicht (g/mol) 482.19
MDL-Nummer MFCD00150004
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-Name Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spezifikation
Siedepunkt 230.0°C
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 39.0°C to 41.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Grau-Purpur
Physikalische Form Aneinanderhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel (NH4)Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 515
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1240g/L water (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 482.19
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.71
Dichte 1.7100g/mL