Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, AR-zertifizierte zur Analyse, Fisher Chemical
Catalog No. 10213230
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Ammoniumoxalat-Monohydrat, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6009-70-7
Summenformel C2H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer 149694
InChI-Schlüssel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name oxalic acid diamine hydrate
SMILES N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
Farbe Weiß
pH 6.4
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 142.11g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.