Learn More
Ammoniumpersulfat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
21.95 € - 317.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer MFCD00003390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11316115
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201531000
100 g Glasflasche
21.95 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10266400
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201530010
1 kg Glasflasche
71.60 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10704304
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201530050
5 kg Kunststoffflasche
317.00 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7727-54-0
228.19
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
H8N2O8S2
MFCD00003390
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
Diazan;sulfonat;oxysulfat
Spezifikation
Ammonium persulfate
7727-54-0
Kristalle oder kristallines Pulver
H8N2O8S2
MFCD00003390
15, 539
Solubility in water: 582g/L (20°C), may decompose.
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
228.19
228.19
Extrarein
1.9800g/mL
120,0 °C
Weiß bis gelb
98%
(NH4)2S2O8
01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Diazan;sulfonat;oxysulfat
62648
98%
1.98
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Kann eine allergische Hautreaktion verursachen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-786-5
Produktidentifikator
  • Ammonium persulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.