Learn More
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Ammonium tetrathiomolybdate |
Schmelzpunkt | 300.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver oder Kristalle |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% |
Strukturformel | (NH4)2MoS4 |
Merck Index | 15,557 |
IUPAC-Name | Diammonium Disulfanylidenmolybdän Disulfanid |
Formelmasse | 260.28 |
Show More |