Learn More
Contec™ Amplitude™ Standard Weight Heatseal Knit Wipes
Clean surfaces effectively without scratching. Contec™ Amplitude™ Standard Weight Heatseal Knit Wipes are made with fabric knitted from filament polyester for a soft, textured surface.
481.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Wischtücher |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17983752
![]() |
Contec™
AMVS0001 |
150 Wipes/Bag, 8 Bags/Cs. |
481.50 €
1200 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Soft, textured wipe surface for effective cleaning without scratching
- Laser cut, which seals the fibers at edges
- Made with fabric knitted from filament polyester
- Packaged in an ISO Class 4 cleanroom to further reduce contamination
Spezifikation
Wischtücher | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |