Learn More
Anisol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Catalog No. 15681120 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
20 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-66-3
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00008354
InChI-Schlüssel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-Name Anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisole
Schmelzpunkt -37°C
Farbe Farblos
Dichte 0.995g/mL at 25°C
Siedepunkt 154°C
Flammpunkt 51°C (123.8°F)
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH3OC6H5
Brechungsindex n20/D 1.516(lit.)
Menge 20 L
UN-Nummer UN2222
Beilstein 506892
Dampfdichte 3.7 (vs air)
Formelmasse 108.14g/mol
Reinheit (%) 99%
Güte ReagentPlus™
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.