Learn More
Annexin V Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Annexin V
Konzentration 0.32 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16827883
Unterlagen ansehen
Proteintech
11060-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16817883
Unterlagen ansehen
Proteintech
11060-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins some of which have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. Annexin 5 is a phospholipase A2 and protein kinase C inhibitory protein with calcium channel activity and a potential role in cellular signal transduction, inflammation, growth and differentiation. Annexin 5 has also been described as placental anticoagulant protein I, vascular anticoagulant-alpha, endonexin II, lipocortin V, placental protein 4 and anchorin CII. The gene spans 29 kb containing 13 exons, and encodes a single transcript of approximately 1.6 kb and a protein product with a molecular weight of about 35 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
Annexin V
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Porcine, Human
P08758, P48036
100521982, 11747, 308
Annexin V Fusion Protein Ag1538
Primary
-20°C
ANXA5
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Anchorin CII, Annexin 5, annexin A5, Annexin V, ANX5, ANXA5, Calphobindin I, CBP I, Endonexin II, ENX2, Lipocortin V, PAP I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC alpha, Vascular anticoagulant alpha
ANXA5
IgG
Antigen Affinity Chromatography