Learn More
Ansell HyFlex3 Handschuhe, tauchbeschichtet, leichte Beanspruchung, mit INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie
Ultraleichter 18-ga-Handschuh, schnittfest, mit besserer Griffigkeit
Marke:  Ansell 11537090
140.73 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16019621
  • 204.00 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-11-2025
Beschreibung
  • Die Intercep-Technologie bietet Schnittschutz
  • Ansell GRIP-Technologie für den Einsatz in öligen oder nassen Umgebungen
  • Die ZONZ™ Comfort Fit Technologie sorgt für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit
  • 3/4-Tauchbeschichtung und Formulierung mit FORTIX™ Technologie für Abriebfestigkeit und Griffigkeit
  • Silikonfreies Nitril-Beschichtungsmaterial
  • Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
  • Gestrickte Handgelenkmanschette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 4
Gestrickt
Grau, Schwarz
Specific
HPPE, Fiberglass, Spandex, Nylon, Foam Nitrile
9
Montage von Kleinteilen, leichte Arbeiten, Handhabung von glatten, rutschigen oder scharfkantigen Materialien wie Glas, Blech, Fliesen und Furnier; Wartung
Gestrickt
HPPE, Glasfaser, Spandex, Nylon
11-537 9
ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Wing
20 cm
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Nitril
ANSI A2
Ja
Schnittfeste Handschuhe
EN 388:4X42B, EN 388:4342
Unisex
Ansell GRIP™ Technologie
Lined
Case
HyFlex™ 11-537
8,2 in.