Learn More
Ansell PowerFlex™ T0 Hi-Viz Yellow™ Handschuhe mit Latexbeschichtung
Bietet hervorragenden öligen Griff mit ausgezeichneter Isolierung
142.00 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Chlorinated | No |
Coating Material | Knittriges Latex |
Farbe | Warnschutz, gelb |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11716683
|
Ansell
80400090 |
9 |
142.00 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Gut sichtbar gelb, Acryl-Futter mit Thermo-Frotteeschlaufen auf Handfläche, Daumen und Fingerspitzen mit hellblauem Naturlatex beschichtet.
- Die thermische Frottee-Beschichtung bietet eine hervorragende Isolierung für Temperaturen bis zu 13 °F (-25 °C)
- Die knitterartige Handfläche sorgt für eine hervorragende Griffigkeit unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen.
- Ergonomisches Design für hohen Komfort bei hoher Fingerbeweglichkeit.
Compliance
Entspricht ANSI A3 (Schnittfestigkeit) und ANSI4 (Abriebfestigkeit); EN 388, EN 407, EN 511 Normen. CE-Zeichen.
Spezifikation
ANSI 4 | |
No | |
Warnschutz, gelb | |
Spezifisch | |
Cold-resistant Gloves | |
250°C (≤15 s) | |
Crinkle Finish | |
80-400 | |
15 °C (ausgedehnt), -30 °C (intermittierend) |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III | |
Knittriges Latex | |
ANSI A3 | |
Acrylic, Latex | |
480 °F (≤ 15 s) | |
Konstruktion, Versand/Empfang und Verwendung im Freien im Winter | |
Lined | |
5 °F (ausgedehnt), -22°F (intermittierend) | |
7 |