Learn More
Ansell Vantage™ Schnittfeste Handschuhe
Die besondere Passform passt sich an die natürlichen Konturen der Hand an und gewährleistet dank fortschrittlicher Technologie eine besondere Langlebigkeit und hervorragenden Schnittschutz.
Marke: Ansell 70761110
193.31 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die leichte Mischfaser sorgt für ganztägigen Tragekomfort
- Das konturierte Design bietet Flexibilität für weniger Ermüdung der Hände
- Mittelschwere 10-Gauge Garne mit 100 % Kevlar™ Aramidfaser Aramidfaserverstärktes Daumenunterteil
- Hoher Schnittschutz
- Abriebfestigkeit durch die besondere Fasermischung
- Optimale Kombination aus Schnittfestigkeit, Komfort und bester Fingerfertigkeit
- Mehr Anwenderkomfort
- Schutz vor Hitze und leichten Schmelzspritzern
Compliance
ANSI™ Schnittfestigkeit 4
Spezifikation
ANSI 2 | |
Gestrickt | |
Grau | |
Specific | |
Aramid, Nylon, Acrylic | |
11 | |
Automobil, Automobilteilemarkt, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung | |
Strick | |
Aramidfaser, Nylon, Acryl | |
70-761_11 | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 4 | |
Reinforced | |
22,5 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III | |
Uncoated | |
ANSI A4 | |
Yes | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:1X4XD, EN 388:244X | |
Unisex | |
Smooth | |
Lined | |
Case | |
ActivArmr™ 70-761 | |
8,9 in. |