Learn More
CARD8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA520031
Code produit. 12868032
  • 516.00€ / 100µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
In Western blot applications, this antibody detects a band at ∽45kDa. A suggested positive control is K562 cell lysate. PA5-20031 can be used with blocking peptide PEP-0150.
Apoptosis is related to many diseases and development. Cell death signals are transduced by death domain (DD), death effector domain (DED), and caspase recruitment domain (CARD) containing molecules. CARD containing proteins include some caspases, Apaf-1, CARD4, IAPs, RICK, ARC, RAIDD, BCL-10, and ASC. A novel CARD-containing protein was recently identified and designated CARD8. This protein interacts with DRAL, a p53-responsive protein implicated in the induction of apoptosis, and caspase-1 and its related proteins ICEBERG and pesudo-ICE. Although there are conflicting reports on whether CARD8 acts a pro- or anti-apoptotic protein, it has been suggested that it functions as an adaptor molecule regulating caspase-1 and NF-kappa-B activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CARD8
Polyclonal
Unconjugated
CARD8
Apoptotic protein NDPP1; CARD 8; CARD inhibitor of NF-kappaB-activating ligands; CARD8; CARDINAL; CARD-inhibitor of NF-kappa-B-activating ligand; caspase recruitment domain family member 8; caspase recruitment domain family, member 8; caspase recruitment domain-containing protein 8; DACAR; DAKAR; DKFZp779L0366; KI; KIAA0955; NDPP; NDPP1; TUCAN; Tumor up-regulated CARD-containing antagonist of CASP9; tumor up-regulated CARD-containing antagonist of caspase nine
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
22900
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9Y2G2
CARD8
A synthetic peptide corresponding to amino acids at the C-terminus of human CARD8.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis