Learn More
Streptococcus pneumoniae Monoclonal Antibody (XI64), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen MA110833
Code produit. 11523443
  • 742.00€ / 200µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MA1-10833 detects Streptococcus pneumoniae. MA1-10833 has been successfully used in ELISA and Western blot applications. The MA1-10833 immunogen is Heat-killed S. pneumoniae strain R36A.
There are more than 85 antigenic types of S. pneumoniae, which are determined by capsule antigens. Altough S. pneumoniae is part of the normal respiratory flora, invasion commonly results in pneumonia as well as meningitis. S. pneumoniae is protected from phagocytosis by its polysaccharide capsule which is also a prominent virulence factor. Infections can usually be treated with antibiotics, although resistant strains are emerging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Streptococcus pneumoniae
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
purified
RUO
Bacteria
Antibody
IgM
ELISA
XI64
Unconjugated
Pneumococcus; s pneumoniae; S. pneumoniae
Heat-killed S. pneumoniae strain R36A.
200 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis