Learn More
Arbutin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 455640250
154.78 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
497-76-7 | |
272.25 | |
BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N | |
440936 | |
2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol |
C12H16O7 | |
MFCD00016915 | |
arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin | |
CHEBI:18305 | |
OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O |
Spezifikation
Arbutin | |
195.0°C to 201.0°C | |
Echt | |
C12H16O7 | |
25 g | |
Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: soluble in alcohols | |
OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O | |
272.25 | |
CHEBI:18305 | |
98% |
497-76-7 | |
2% max. | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00016915 | |
arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin | |
BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N | |
2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol | |
440936 | |
272.25 |
Sicherheit und Handhabung
- Arbutin