Learn More
ARMETL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ARMETL1
Konzentration 0.38 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16863565
Unterlagen ansehen
Proteintech
25035-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16853565
Unterlagen ansehen
Proteintech
25035-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The conserved dopamine neurotrophic factor (CDNF) is a neurotrophic factor for dopaminergic neurons and highly homologous to the mesencephalic-astrocyte-derived neuro-trophic factor. Somewhat surprisingly, CDCF is expressed at higher levels in tissues such as heart, skeletal muscle and testes than in brain. Similar to the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), CDNF can prevent the 6-hydroxylamine (6 OHDA) induced degeneration of dopaminergic neurons in a rat model of Parkinsons disease. Furthermore, CDNF was able to restore the dopaminergic function and prevent the degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra, suggesting that CDNF might be suitable for the treatment of Parkinsons disease. At least two isoforms of CDNF are known to exist.
Spezifikation
Spezifikation
ARMETL1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q49AH0, Q8CC36
227526, 441549
ARMETL1 Fusion Protein Ag18972
Primary
-20°C
CDNF
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ARMET like protein 1, ARMETL1, cdnf
CDNF
IgG
Antigen Affinity Chromatography