Learn More
Arsen(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7076453
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Wird für Vakuumabscheidungen verwendet, Chalkogenidglas für Infrarotoptik, da es Licht mit Wellenlängen zwischen 870 nm und 17.2 μm überträgt.
Arsenicselenide is used as a vacuum deposition, chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-36-2
Summenformel As2Se3
Molekulargewicht (g/mol) 386.76
MDL-Nummer MFCD00014166
InChI-Schlüssel WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
IUPAC-Name [(selanylidenarsanyl)selanyl]arsaneselone
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) selenide
Schmelzpunkt 260 °C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in nitric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 386.72
Reinheit (%) 99.999%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.75
Dichte 4.75