Learn More
Arsenlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
58.00 € - 107.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Summenformel | HNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.01 |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |
InChI-Schlüssel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
IUPAC-Name | Salpetersäure |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12957323
|
Fisher Chemical
S 603 050 |
50 ml | Flasche | N/A | |||||
12967323
![]() |
Fisher Chemical
S 603 100 |
100 ml | Flasche |
58.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Chemische Identifikatoren
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
Salpetersäure |
Spezifikation
Arsen | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
O[N+]([O-])=O | |
HNO3 | |
944 |
7697-37-2 | |
10 mg/l | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
Salpetersäure | |
63.01 | |
CHEBI:48107 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate